Läs mer
Iron(II) Disulfide, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical
Produktkod. 10636262 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10636262 1 kg Glass Jar 1kg
1 options
Produktkod. 10636262 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1165/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1171°C
CAS 12068-85-8
Färg Gray
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel FeS2
MDL-nummer MFCD00064690
Synonym iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
InChI-nyckel NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=[Fe]=S
IUPAC-namn disulfanylideneiron
Molekylvikt (g/mol) 119.97
PubChem CID 14788
Formel vikt 119.967g/mol
Förpackning Glass Jar