Läs mer
Iron(II) fluoride, anhydrous, 98%
Produktkod. 11377147
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377147 10 g 10g
11387147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011486.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-28-8 | F2Fe | 93.84 g/mol
Järn(II)fluorid används för proteomikforskning. Det är också en kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-28-8
Molekylformel F2Fe
Molekylvikt (g/mol) 93.84
MDL-nummer MFCD00016093
InChI-nyckel FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-järn(2+) difluorid
LEDER [F-].[F-].[Fe++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) fluoride
Smältpunkt >1000°C (sublimation)
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4045
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 93.84
Procent renhet 98%
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 4.09 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.