Läs mer
Iron(II) fumarate, 94%
Produktkod. 11436836
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436836 250 g 250g
11426836 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23956.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-01-5 | C4H2FeO4-2 | 169.901 g/mol
Järn(II)fumarat används som kosttillskott, näringsämne, järnkälla i livsmedel och läkemedel, som fodertillsats och i modersmjölksersättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Järn(II)fumarat används som kosttillskott, näringsämne, järnkälla i livsmedel och läkemedel, som fodertillsats och i
modersmjölksersättning.
Löslighet Löslig i vatten (0,14 g
/100 ml vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-01-5
Molekylformel C4H2FeO4-2
Molekylvikt (g/mol) 169.901
MDL-nummer MFCD00058315
InChI-nyckel OOPLWEDSEDELIX-TYYBGVCCSA-L
Synonym ferrous fumarate, eisenfumarat
PubChem CID 66524104
IUPAC-namn (E)-but-2-endioat;järn
LEDER C(=CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) fumarate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,4046
Löslighetsinformation Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C).
Formel vikt 169.9
Procent renhet 94%
Densitet 2.44
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.