Läs mer
Iron(II) gluconate dihydrate, 94%
Produktkod. 11470398
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470398 100 g 100g
11480398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24561.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22830-45-1
Molekylformel C12H26FeO16
Molekylvikt (g/mol) 482.17
MDL-nummer MFCD00150872
InChI-nyckel OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Synonym iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
LEDER O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) gluconate dihydrate
Smältpunkt ∼140°C
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn järn;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexansyra;dihydrat
Formel vikt 482.19 (446.19 Anhydrous)
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.