Läs mer
Iron(II,III) oxide, nanopowder, 97%
Produktkod. 15442867
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442867 100 g 100g
15432867 25 g 25g
15452867 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047141.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1317-61-9 | Fe3O4 | 231.53 g/mol
Järn(II,III)oxid används huvudsakligen som en svartpigmentkatalysator i Haberprocessen och i vattengasskiftningsreaktionen. Det används som kontrastmedel vid MRT-skanning och som pigment i magnetiska applikationer, polermedel, kosmetika, mediciner, polymerer, gummi, fyllmedel, byggnader, konstruktioner, apparater och magnetiska bläck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-61-9
Molekylformel Fe3O4
Molekylvikt (g/mol) 231.53
MDL-nummer MFCD00011010
InChI-nyckel WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dijärn(3+) λ²-järn(2+)tetraoxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II,III) oxide
Smältpunkt 1538°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,4040
Löslighetsinformation Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formel vikt 231.54
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Brytningsindex 3.0
Densitet 5.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.