Läs mer
Järn(II)oxalatdihydrat, 99 %
Beskrivning
Den används som fotografisk framkallare för silverbromid-gelatinplattor. Det ger grönbrun nyans till optiskt glas (solglasögon, vindrutor, järnvägsvagnsfönster), för dekorativa glasvaror, pigment för plast, färger och lacker. Det fungerar som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används som fotografisk framkallare för silverbromid-gelatinplattor. Det ger grönbrun nyans till optiskt glas (solglasögon, vindrutor, järnvägsvagnsfönster), för dekorativa glasvaror, pigment för plast, färger och lacker. Det fungerar som reagens.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Det är inte avsett för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Undvik kontaminering med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron (II) Oxalate Dihydrate |
| Smältpunkt | 190 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 250 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Densitet | 2.28 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i ättiksyra. |
| Formel vikt | 179,90 (143,87 Vattenfri) |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) oxalate dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.