Läs mer
Iron(II) oxalate hydrate, 96%
Produktkod. 11383658
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383658 2 kg 2kg
11373658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039261.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 516-03-0 | C2FeO4 | 143.86 g/mol
Används som fotografisk framkallare, glaston, dekorativ glasfärg och pigment i plaster, färger och lacker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 516-03-0
Molekylformel C2FeO4
Molekylvikt (g/mol) 143.86
MDL-nummer MFCD00012475
InChI-nyckel OWZIYWAUNZMLRT-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate, iron ii oxalate, unii-dzp4yv3icv, dzp4yv3icv, iron protoxalate, iron, ethanedioato 2--.kappa.o1,.kappa.o2, iron 2+ oxalate, iron oxalate fec2o4, hsdb 463, iron 2+ ; oxalate
PubChem CID 10589
IUPAC-namn järn(2+);oxalat
LEDER [Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) oxalate hydrate
Smältpunkt 190°C (decomposition)
Densitet 2.28 g/mL
Kvantitet 2 kg
UN-nummer UN3288
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in acids
Formel vikt 143.87 (Anhydrous)
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.