Läs mer
Järn(II)oxid, 99,5 % (metallbas)
Beskrivning
Vid tillverkning av grönt, värmeabsorberande glas; vid ståltillverkning; och som katalysator används järn(II)oxid vid tillverkning av grönt, värmeabsorberande glas; vid ståltillverkning; och som en katalysator. Det används som färgämne eller pigment i keramik, glasyrer och glas. Det finner användning som värmeabsorberande glas som används i byggnader och bilar. Det används som en prekursor vid tillverkning av stål. Det används också i kosmetika och vissa tatueringsfärger. Den kan också användas för att filtrera fosfater från akvarier i hemmet och fungerar som en katalysator i ett antal industriella och kemiska verksamheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) oxide |
| Smältpunkt | 1369 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Analysprocentintervall | 99,5 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 5.7 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten och alkalier. Löslig i HCl, H2SO4. Lätt löslig i HNO3Olöslig i vatten, alkohol och alkali. Löslig i saltsyra och svavelsyra. Lätt löslig i salpetersyra. |
| Formel vikt | 71.85 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.