Läs mer
Järn(II)oxid, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. p-3257017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367288 5 g 5g
11357288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030513.06
Vid tillverkning av grönt, värmeabsorberande glas | CAS: 1345-25-1 | FeO | 71,844 g/mol
Vid tillverkning av grönt, värmeabsorberande glas; vid ståltillverkning; och som katalysator används järn(II)oxid vid tillverkning av grönt, värmeabsorberande glas; vid ståltillverkning; och som en katalysator. Det används som färgämne eller pigment i keramik, glasyrer och glas. Det finner användning som värmeabsorberande glas som används i byggnader och bilar. Det används som en prekursor vid tillverkning av stål. Det används också i kosmetika och vissa tatueringsfärger. Den kan också användas för att filtrera fosfater från akvarier i hemmet och fungerar som en katalysator i ett antal industriella och kemiska verksamheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-25-1
Molekylformel FeO
Molekylvikt (g/mol) 71.844
MDL-nummer MFCD00016095
InChI-nyckel UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron ii oxide, ferrous oxide, iron monooxide, iron monoxide, iron oxide, wustite, natural wuestite, eisenoxydul, hsdb 464, eisen ii-oxid
PubChem CID 14945
ChEBI CHEBI:50820
IUPAC-namn oxojärn
LEDER O=[Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) oxide
Smältpunkt 1369 °C
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99,5 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten och alkalier. Löslig i HCl, H2SO4. Lätt löslig i HNO3Olöslig i vatten, alkohol och alkali. Löslig i saltsyra och svavelsyra. Lätt löslig i salpetersyra.
Formel vikt 71.85
Känslighet Luftkänslig
Densitet 5.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.