Läs mer
Järn(II)ftalocyanin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303668 5 g 5g
11393658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039262.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-16-1 | C32H16FeN8 | 568.38 g/mol
Järnftalocyanin har undersökts som organiskt elektroluminescensmaterial för applikationer i organiska solceller, biosensibilisatorer och displayenheter som OLED (Organic Light Emiting Diode), OTFT (Organic Thin Film Transistor), Wearable Display och e-papper. Det används också vid bildandet av en ny typ av katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-16-1
Molekylformel C32H16FeN8
Molekylvikt (g/mol) 568.38
MDL-nummer MFCD00015953
InChI-nyckel MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
PubChem CID 2735065
IUPAC-namn λ²-järn(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-oktaazanonacyklo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.01.²,¹⁸.07²,¹⁸.07²²,¹⁸. traconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadekaen-37,39-diid
LEDER [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) phthalocyanine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation It is insoluble in water. It is soluble in conc. sulfuric acid.
Formel vikt 568.38
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.