Läs mer
Järn(II)sulfatkoncentrat, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) sulfate concentrate |
| CAS | 10028-21-4 |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| MDL-nummer | MFCD00011014 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.01 |
| Procent renhet | 99.0 to 103.4% |
| Kvalitet | ACS |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iron(II) sulphate concentrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: iron (II) sulphate