Läs mer
Järn(II)sulfat heptahydrat, 98 %
Produktkod. 11482178
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482178 2500 g 2500g
11472178 500 g 500g
11492178 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15178.0E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278,01 g/mol
Järn(II)sulfatheptahydrat används som en prekursor för att framställa andra järnföreningar såsom ett gräsbalsam och ett betsmedel för ullfärgning. Det används aktivt vid tillverkning av bläck inklusive järngalbläck. Som ett reduktionsmedel deltar det i reduktionen av kromat i cement. Det används också i industriella vattenreningsverk för att avlägsna fosfat. Det används också i guldraffineringsprocessen för att fälla ut metalliskt guld. Träarbetare använder vattenhaltiga lösningar av järnsulfat för att färga lönnträ en silverfärgad nyans. Det finner tillämpning vid behandling av järnkloros, som uppstår på grund av järnbrist i trädgårdsodling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Järn(II)sulfatheptahydrat används som en prekursor för att framställa andra järnföreningar såsom ett gräsbalsam och ett betningsmedel för ullfärgning. Det används aktivt vid tillverkning av bläck inklusive järngalbläck. Som ett reduktionsmedel deltar det i reduktionen av kromat i cement. Det används också i industriella vattenreningsverk för att avlägsna fosfat. Det används också i guldraffineringsprocessen för att fälla ut metalliskt guld. Träarbetare använder vattenhaltiga lösningar av järnsulfat för att färga lönnträ en silverfärgad nyans. Det finner tillämpning vid behandling av järnkloros, som uppstår på grund av järnbrist i trädgårdsodling.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-63-0
Molekylformel FeH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 278.01
MDL-nummer MFCD00149719
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfate heptahydrate
Smältpunkt 64 °C (i -6H2O)
Kvantitet 2500 g
Känslighet Luftkänslig
Densitet 1.897
Linjär formel FeSO4·7H2O
Merck Index 14,4057
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
IUPAC-namn λ²-järn(2+)heptahydratsulfat
Formel vikt 278,02 (151,91 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • järn(II)sulfat, heptahydrat
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.