Läs mer
Iron(II) Sulfate, Heptahydrate, ACS, 99.5 to 102.00%, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) Sulfate, Heptahydrate |
| Namnnotering | EMSURE™, For Analysis |
| Färg | Blue-Green or White |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 5 kg |
| Analysprocentintervall | 99.5 to 102.00% |
| Linjär formel | FeSO4 · 7H2O |
| Formel vikt | 278.2 |
| Procent renhet | 99.5 to 102.0% |
| Kvalitet | ACS/EP/ISO/Reagent |
| Visa mer |