Läs mer
Järn(II)sulfat heptahydrat, ACS, 99+%
Produktkod. 11372448
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372448 1 kg 1kg
11382448 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014498.A1
 Begränsad artikel
I lager
Luftkänslig | CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278,01 g/mol
Järn(II)sulfatheptahydrat används som en prekursor för att framställa andra järnföreningar såsom ett gräsbalsam och ett betsmedel för ullfärgning. Det används aktivt vid tillverkning av bläck inklusive järngalbläck. Som ett reduktionsmedel deltar det i reduktionen av kromat i cement. Det används också i industriella vattenreningsverk för att avlägsna fosfat. Det används också i guldraffineringsprocessen för att fälla ut metalliskt guld. Träarbetare använder vattenhaltiga lösningar av järnsulfat för att färga lönnträ en silverfärgad nyans. Det finner tillämpning vid behandling av järnkloros, som uppstår på grund av järnbrist i trädgårdsodling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-63-0
Molekylformel FeH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 278.01
MDL-nummer MFCD00149719
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfate heptahydrate
Smältpunkt 64 °C-6H2O
Namnnotering För ACS-analys
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Känslighet Luftkänslig
Utseende Grön kristallin
Analysprocentintervall >99%
Densitet 1.897
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
IUPAC-namn λ²-järn(2+)heptahydratsulfat
Formel vikt 278,02 (151,91 Vattenfattig)
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) sulfate hepathydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) Sulfate heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.