Learn More
Järn(II)sulfat heptahydrat, ACS, 99+%
Beschreibung
Järn(II)sulfatheptahydrat används som en prekursor för att framställa andra järnföreningar såsom ett gräsbalsam och ett betsmedel för ullfärgning. Det används aktivt vid tillverkning av bläck inklusive järngalbläck. Som ett reduktionsmedel deltar det i reduktionen av kromat i cement. Det används också i industriella vattenreningsverk för att avlägsna fosfat. Det används också i guldraffineringsprocessen för att fälla ut metalliskt guld. Träarbetare använder vattenhaltiga lösningar av järnsulfat för att färga lönnträ en silverfärgad nyans. Det finner tillämpning vid behandling av järnkloros, som uppstår på grund av järnbrist i trädgårdsodling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) sulfate heptahydrate |
| Smältpunkt | 64 °C-6H2O |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 250 g |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Utseende | Grön kristallin |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Densitet | 1,897 g/cm3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.