Läs mer
Järn(II)sulfatheptahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11314204
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314204 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11314204 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer HI03510500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används inom analytisk kemi för att bestämma kemiskt syrebehov (COD).
  • Synonym: Järnvitriol
  • Molekylformel: FeSO 4•7H2O
  • Molmassa: 278,02 g/mol
  • CAS: 7782-63-0
  • EIN ECS nr.: 231-753-5
  • Ämnen som inte utfälls av ammoniumhydroxid: 0,05 % max
Specifikationer
Smältpunkt >60 °C (utsläpp av kristallint vatten)
CAS 7782-63-0
pH 3.0 – 4.0 (5 %, vatten)
Kvantitet 500 g
Molekylformel FeH14O11S
MDL-nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-järn(2+)heptahydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formel vikt 278,02 g/mol
Procent renhet 99,5 % min (permanganometrisk)
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Klarat test
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Järn(II)sulfat-7-hydrat,pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .