Läs mer
Iron(II) Sulfate Heptahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10598230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10598230 1 kg 1kg
10306000 2.5 kg 2.5kg
10447640 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10598230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1155/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7782-63-0
Molekylformel FeH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 278.01
MDL-nummer MFCD00149719
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 64°C
Färg Blue-Green
pH 3 to 4
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Formel vikt 278.01g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 14.6mmHg at 25°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Järn(II)sulfat, heptahydrat
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate