Läs mer
Järn(II)sulfatheptahydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5–104,5 % (manganometriskt), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate |
| Namnnotering | Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | FeSO4 · 7H2O |
| Formel vikt | 278,01 g/mol |
| Procent renhet | 99,5 till 104,5 % (manganometriskt) |
| Kvalitet | puriss. |
| Förpackning | Plastflaska |
| Ångtryck | 14,6 mmHg (25 °C) |
| Densitet | 1,898 g/ml vid 25 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) sulfate-7-hydrate