Läs mer
Järn(II)sulfatheptahydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,5-104,5 % (manganometrisk), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15641140
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15641140 25 kg 25kg
15631140 250 g 250g
15661140 500 g 500g
15611140 1 kg 1kg
15621140 2.5 kg 2.5kg
15671140 5 kg 5kg
15681140 6 x 1 kg Paket med 6
15651140 4 x 5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15641140 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1235425KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,5-104,5 % (manganometrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-63-0
Molekylformel FeH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 278.01
MDL-nummer MFCD00149719
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC-namn järn(2+);sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfate heptahydrate
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric)
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 99.5 to 104.5%
Linjär formel FeSO4 · 7H2O
Formel vikt 278.01
Procent renhet 99.5 to 104.5% (manganometric)
Kvalitet puriss.
Förpackning Papper/polypåse
Ångtryck 14.6mmHg (25°C)
Densitet 1.898 g/mL at 25 °C(lit.)