Läs mer
Iron(II) Sulfate Heptahydrate, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10784371 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
2kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10784371 2 kg Plastic powder jar 2kg
1 options
Produktkod. 10784371 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1154/61
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 64°C
CAS 7782-63-0
Färg Blue-Green
pH 3 to 4
Fysisk form Solid
Kvantitet 2 kg
Molekylformel FeH14O11S
MDL-nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Molekylvikt (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formel vikt 278.01g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 14.6mmHg at 25°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate