Läs mer
Iron(II) Sulfide, 99.9%, For Trace Metals Basis, Honeywell™
Produktkod. 15604170 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15604170 10 g Glass Bottle 10g
1 options
Produktkod. 15604170 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 34316110G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
CAS 1317-37-9
Kvantitet 10 g
Molekylformel FeS
MDL-nummer MFCD00011013
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S--].[Fe++]
IUPAC-namn sulfanylideneiron
Molekylvikt (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formel vikt 87.91g/mol
Procent renhet 99.9% (trace metals basis)
Förpackning Glass Bottle
Utseende Solid
Densitet 4.84g/mL at 25°C