Läs mer
Järn(II)sulfid, 99,9 % (metallbas)
Beskrivning
Järn(II)sulfid används för att generera vätesulfid omedelbart genom att reagera med saltsyra. I laboratoriet används Kipps apparat för detta ändamål. Det används som omsvavling och legeringsmedel, som ett reduktionsmedel för att avlägsna tungmetallföroreningar från fosforsyra. Det används för att kontrollera väteförsprödning i legerings- och rostfria stålindustrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) sulfide |
| Smältpunkt | 1195 °C |
| Färg | Brun till svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Analysprocentintervall | 99,9 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 4.74 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten och salpetersyra. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.