Läs mer
Järn(II)sulfid, 99,9 %, (spårmetallbas), -100 mesh
Product Code. 10582661 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10582661 10 g Glasflaska 10g
10209313 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10582661 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 315870100
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-37-9
Molekylformel FeS
Molekylvikt (g/mol) 87.91
MDL-nummer MFCD00011013
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC-namn λ²-järn(2+)sulfandiid
LEDER [S--].[Fe++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
Smältpunkt 1195,0 °C
Namnnotering -100 mesh
Färg Svart till brunt eller grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.84, 4.8400g/mL
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel FeS
Merck Index 15, 4085
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lösliga i syror med utvecklingen av H2:er
Formel vikt 87.92
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.