Läs mer
Järn(II)sulfid, 99,9 %, (spårmetallbas), -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3756645 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10582661
Brand: Thermo Scientific Acros 315870100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-37-9
Molekylformel FeS
Molekylvikt (g/mol) 87.91
MDL-nummer MFCD00011013
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC-namn λ²-järn(2+)sulfandiid
LEDER [S--].[Fe++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
Smältpunkt 1195.0°C
Namnnotering -100 mesh
Färg Svart till brunt eller grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel FeS
Merck Index 15, 4085
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
Formel vikt 87.92
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.84, 4.8400g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.