Läs mer
Iron(II) sulfide, 99.98% (metals basis)
Produktkod. p-7049763
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338037 5 g 5g
11328037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022388.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Järn(II)sulfid används som pigment i hårfärger och keramik, glas och flaskor och färg. Används även i smörjmedel och anoder, som vätesulfidkälla och för att behandla avgaser. Och det används också som återsvavlingsmedel vid tillverkning av kol, legeringar och rostfria typer av friskärande stål. Det fungerar som ett legeringsmedel för att förbättra maskinförmågan hos stålgjutgods som används för att tillverka olika stålkomponenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-37-9
Molekylformel FeS
Molekylvikt (g/mol) 87.91
MDL-nummer MFCD00011013
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC-namn λ²-järn(2+)sulfandiid
LEDER [S--].[Fe++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
Smältpunkt 1195°C
Färg Brun till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4058
Löslighetsinformation Soluble in water(0.0062g/L ),in acids with evolution of hydrogen sulfide. Insoluble in nitric acid.
Formel vikt 87.91
Procent renhet 99.98%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.74 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.