Läs mer
Iron(II) sulfide, 99% (metals basis)
Produktkod. 11343347
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343347 10 g 10g
11333347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017422.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Järn(II)sulfid används för att generera vätesulfid omedelbart genom att reagera med saltsyra. I laboratoriet används Kipps apparat för detta ändamål. Det används som omsvavling och legeringsmedel, som ett reduktionsmedel för att avlägsna tungmetallföroreningar från fosforsyra. Det används för att kontrollera väteförsprödning i legerings- och rostfria stålindustrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-37-9
Molekylformel FeS
Molekylvikt (g/mol) 87.91
MDL-nummer MFCD00011013
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC-namn λ²-järn(2+)sulfandiid
LEDER [S--].[Fe++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
Smältpunkt 1195°C
Färg Brun till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in acids with H2S evolutionInsoluble in water and nitric acid.
Formel vikt 87.91
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Brown to black powder
Densitet 4.74 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.