Läs mer
Järn(II)sulfid, sammansmälta pinnar, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10206580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10206580 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10206580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 233300010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
Smältpunkt 1195,0 °C
Namnnotering c.p., 60-67 % Fe
CAS 1317-37-9
Färg Svart-grå
Fysisk form Pinnar
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.84, 4.8400g/mL
Molekylformel FeS
Linjär formel FeS
MDL-nummer MFCD00011013
Merck Index 15, 4085
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lösliga i syror med utvecklingen av H2:er
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S--].[Fe++]
IUPAC-namn sulfanylidenjärn
Molekylvikt (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formel vikt 87.92
Procent renhet ∼25% (S)
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.