Läs mer
Järn(II)sulfid, teknik.
Produktkod. 11443037
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443037 250 g 250g
11433037 1000 g 1000g
11453037 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15569.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87,91 g/mol
Järn(II)sulfid används som pigment i hårfärger och keramik, glas och flaskor och färg. Används även i smörjmedel och anoder, som vätesulfidkälla och för att behandla avgaser. Och det används också som återsvavlingsmedel vid tillverkning av kol, legeringar och rostfria typer av friskärande stål. Det fungerar som ett legeringsmedel för att förbättra maskinförmågan hos stålgjutgods som används för att tillverka olika stålkomponenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Järn(II)sulfid används som pigment i hårfärger och keramik, glas och flaskor och färg. Används även i smörjmedel och anoder, som vätesulfidkälla och för att behandla avgaser. Och det används också som återsvavlingsmedel vid tillverkning av kol, legeringar och rostfria typer av friskärande stål. Det fungerar som ett legeringsmedel för att förbättra maskinförmågan hos stålgjutgods som används för att tillverka olika stålkomponenter.
Löslighet
Löslig i vatten (0,0062 g/L ), i syror med utveckling av svavelväte. Olösligt i salpetersyra.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på ett svalt, torrt och välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen som oxidationsmedel, syror, luft, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-37-9
Molekylformel FeS
Molekylvikt (g/mol) 87.91
MDL-nummer MFCD00011013
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
LEDER [S--].[Fe++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
Smältpunkt 1195 °C
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 4.74
Merck Index 14,4058
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,0062 g/L), i syror med utveckling av vätesulfid. Olöslig i salpetersyra.
IUPAC-namn λ²-järn(2+)sulfandiid
Formel vikt 87.91
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.