Läs mer
Iron(II) sulfide, tech.
Produktkod. 11453037
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11453037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15569.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Järn(II)sulfid används som pigment i hårfärger och keramik, glas och flaskor och färg. Används även i smörjmedel och anoder, som vätesulfidkälla och för att behandla avgaser. Och det används också som återsvavlingsmedel vid tillverkning av kol, legeringar och rostfria typer av friskärande stål. Det fungerar som ett legeringsmedel för att förbättra maskinförmågan hos stålgjutgods som används för att tillverka olika stålkomponenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Järn(II)sulfid används som pigment i hårfärger och keramik, glas och flaskor och färg. Används även i smörjmedel och anoder, som vätesulfidkälla och för att behandla avgaser. Och det används också som återsvavlingsmedel vid tillverkning av kol, legeringar och rostfria typer av friskärande stål. Det fungerar som ett legeringsmedel för att förbättra maskinförmågan hos stålgjutgods som används för att tillverka olika stålkomponenter.
Löslighet
Löslig i vatten (0,0062 g/L ), i syror med utveckling av svavelväte. Olösligt i salpetersyra.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på ett svalt, torrt och välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen som oxidationsmedel, syror, luft, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-37-9
Molekylformel FeS
Molekylvikt (g/mol) 87.91
MDL-nummer MFCD00011013
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
LEDER [S--].[Fe++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) sulfide
Smältpunkt 1195°C
Kvantitet 5000 g
Merck Index 14,4058
Löslighetsinformation Soluble in water(0.0062g/L ),in acids with evolution of hydrogen sulfide. Insoluble in nitric acid.
IUPAC-namn λ²-järn(2+)sulfandiid
Formel vikt 87.91
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 4.74
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.