Läs mer
Iron(II) Sulfide, Technical grade, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15652820 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15652820 250 g Poly bottle 250g
1 options
Produktkod. 15652820 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 268704250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Technical Grade
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Ii) Sulfide
Smältpunkt >1190°C
CAS 1317-37-9
Färg Brown
Fysisk form Powder
Kvantitet 250 g
Molekylformel FeS
MDL-nummer MFCD00011013
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S--].[Fe++]
IUPAC-namn λ²-iron(2+) sulfanediide
Molekylvikt (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formel vikt 87.91g/mol
Kvalitet Technical
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Densitet 4.84g/mL at 25°C