Läs mer
Iron(II) Sulfide, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10060210 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10060210 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Produktkod. 10060210 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1170/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1195°C
CAS 1317-37-9
Färg Gray
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel FeS
MDL-nummer MFCD00011013
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI-nyckel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S--].[Fe++]
IUPAC-namn λ²-iron(2+) sulfanediide
Molekylvikt (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formel vikt 87.92g/mol
Förpackning Plastic powder jar