Läs mer
Järn(III) 2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397367
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397367 500 g 500g
11387367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012534.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Järn(III)-2,4-pentandionat används som förkatalysator och reagens inom organisk kemi. Det fungerar som en prekursor för högkristallina (Zn, Fe)Fe 2 O 4 filmer och magnetiska egenskaper mätningar av dessa filmer. Det katalyserar dimeriseringen av isopren till en blandning av 1,5-dimetyl-1,5-cyklooktadien och 2,5-dimetyl-1,5-cyklooktadien, ringöppnande polymerisation av 1,3-bensoxazin och katalyserar reaktionen av N-sulfonyloxaziridiner med olefiner för att bilda 1-oxazolidin-1-produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-18-1
Molekylformel C15H21FeO6
Molekylvikt (g/mol) 353.17
MDL-nummer MFCD00000020
InChI-nyckel AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym Iron(III) acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)iron(III)
IUPAC-namn järn(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt ∼183°C (decomposition)
Färg Rött
Kvantitet 500 g
Beilstein 4157960
Löslighetsinformation Soluble in toluene.
Formel vikt 353.17
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.