Läs mer
Iron(III) 2-ethylhexanoate, nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11453750
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453750 50 g 50g
11463750 250 g 250g
11349409 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453750 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089307.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7321-53-1
Molekylformel C24H45FeO6
Molekylvikt (g/mol) 485.463
MDL-nummer MFCD00014006
InChI-nyckel ULUYRVWYCIOFRV-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric 2-ethylhexanoate, iron 2-ethylhexanoate, iron tris 2-ethylhexanoate, iron ethylhexanoate, iron iii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, iron 3+ salt 3:1, iron iii 2-ethylhexanoate nominally in mineral spirits, fe, iron tallate 2-ethylhexanoate, iron 3+ tris 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, iron 3+ salt
PubChem CID 110963
IUPAC-namn 2-ethylhexanoate;iron(3+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) 2-ethylhexanoate
Namnnotering Nominally 50% in mineral spirits
Färg Brown
Densitet 0.91 g/mL
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1268
Löslighetsinformation Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 485.47
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Fe 6%
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) 2-ethylhexanoate, nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral spirits