Läs mer
Iron(III) 2-Ethylhexanoate (Nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%), TRC
Produktkod. 30400584
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30400584 10 g
1 options
Produktkod. 30400584 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77520010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) 2-Ethylhexanoate
CAS 7321-53-1
Molekylformel C24H45FeO6
Kvantitet 10 g
Synonym 2-ethyl-Hexanoic Acid Iron(3+) Salt, Ferric 2-Ethylhexanoate, Iron Ethylhexanoate, Iron Tris(2-ethylhexanoate)
InChI formel InChI=1S/3C8H16O2.Fe/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC-namn tris(2-ethylhexanoyloxy)iron
Molekylvikt (g/mol) 485.47
Formel vikt 485.2566
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 %