Läs mer
Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| CAS | 3522-50-7 |
| Molekylformel | C6H5FeO7 |
| MDL-nummer | MFCD00149617 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | OC(C([O-])=O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O.[Fe+3] |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.94 |