Läs mer
Iron(III) acetylacetonate, 99+%
Produktkod. 10624772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10624772 25 g Glasflaska 25g
10061000 100 g Glasflaska 100g
10540751 250 g Glasflaska 250g
15169173 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10624772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119130250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-18-1
Molekylformel C15H21FeO6
Molekylvikt (g/mol) 353.17
MDL-nummer MFCD00000020
InChI-nyckel AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym 2, 4-Pentanedione, iron(III) derivative, Ferric acetylacetonate
IUPAC-namn järn(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) acetylacetonate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 180.0°C to 183.0°C
Färg Rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (Iodometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Fieser 04,268; 06,304; 13,211
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in acetone and chloroform,sparingly soluble in ether,40.1g/kg alcohol (20°C),535.4g/kg benzene (20°C)
Formel vikt 353.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) acetylacetonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.