Läs mer
Iron(III) bromide, 90+%
Produktkod. 10443545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10443545 25 g Glass bottle 25g
10157133 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10443545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384470250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10031-26-2 | Br3Fe | 295.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-26-2
Molekylformel Br3Fe
Molekylvikt (g/mol) 295.56
MDL-nummer MFCD00016082
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) bromide
Smältpunkt 200°C
Färg Beige-Yellow to White
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 90% min. (Iodometry)
Linjär formel FeBr3
Merck Index 15, 4045
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 295.56
Procent renhet ≥90%
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.