Läs mer
Järn(III)bromid, vattenfri, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367408
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367408 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11367408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031125.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 10031-26-2 | FeBr{3} |
Järn(III)bromid används som en Lewis syrakatalysator vid halogenering av aromatiska föreningar. Det används också vid framställning av 2,5-dibrom-4-aryl-1,3-pentadien genom att reagera med homoallenisk bromhydrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt (decomposition)
CAS 10031-26-2
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 g
Molekylformel FeBr{3}
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) bromide, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron bromide