Läs mer
Järn(III) Bromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) Bromide |
| CAS | 10031-26-2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | Br3Fe |
| Synonym | Ferric Bromide, Iron Tribromide, Iron(III) Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| LEDER | [Fe+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| IUPAC-namn | järn(3+); Tribromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.56 |
| Formel vikt | 292.69 |