Läs mer
Järn(III)klorid, 98 %, rent, vattenfritt
Produktkod. 10467010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
25kg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467010 5 g Glasflaska 5g
10781631 1 kg Plastflaska 1kg
10052160 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11984181 10 kg Plast trumma 10kg
13488408 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10467010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169430050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7705-08-0
Molekylformel Cl3Fe
Molekylvikt (g/mol) 162.20
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride
IUPAC-namn järn(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) chloride
Färg Grå till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 97,5 till 102,5 % (iodometri)
Linjär formel FeCl3
Fieser 01,392; 02,199; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 10,185; 11,237; 12,1; 13,133; 14,164; 16,167; 17,138
Merck Index 15,4046
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 480 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol, eter och aceton, lätt lösliga i CS2, praktiskt taget olösliga i etylacetat
Formel vikt 162.21
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH208-Innehåller Nickel dichloride. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.