Läs mer
Järn(III)klorid vattenfri, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10224390 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
250g
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10224390 500 g 500g
10407260 250 g 250g
10050170 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10224390 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1035/53
Request Bulk or Custom Format
Järn(III)klorid vattenfri, extra ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7705-08-0
Molekylformel Cl3Fe
Molekylvikt (g/mol) 162.20
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn järn(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Färg Grå
pH 2
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 162.21g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Järnklorid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.