missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iron(III) chloride, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) chloride |
| CAS | 7705-08-0 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Stinging |
| Ångtryck | 1hPa (20°C) |
| Densitet | 2.89g/cm3 at 25°C |
| Molekylformel | Cl3Fe |
| MDL-nummer | MFCD00011005 |
| UN-nummer | UN1773 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?