Läs mer
Iron(III) Chloride, Extra Pure, Solution, about 60% (w/v), FeCl3, SLR, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 7705-08-0 |
| Färg | Brown |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 mL |
| Molekylformel | Cl3Fe |
| MDL-nummer | MFCD00011005 |
| InChI-nyckel | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| IUPAC-namn | iron(3+) trichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.20 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iron (III) Chloride Solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) chloride