Läs mer
Järn(III)kloridhexahydrat, 97 %
Produktkod. 11403347
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403347 2500 g 2500g
11493337 500 g 500g
11413347 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16231.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270,29 g/mol
Järn(III)kloridhexahydrat används för att framställa organiskt mallformade järnfosfater. Det används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarinprocess för framställning av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort. Det spelar en viktig roll i fotogravering och fotografering som etsningsmedel. Det är användbart som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier. Det är användbart vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror och även i Trinder-fläcktestet för att detektera salicylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Järn(III)kloridhexahydrat används för att framställa organiskt mallade järnfosfater. Det används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarinprocess för framställning av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort. Det spelar en viktig roll i fotogravering och fotografering som etsningsmedel. Det är användbart som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier. Det är användbart vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror och även i Trinder-fläcktestet för att detektera salicylsyror.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, glycerol, metanol, eter och aceton. Olösligt i etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, natrium- och natriumoxider och kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-77-1
Molekylformel Cl3FeH12O6
Molekylvikt (g/mol) 270.29
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kokpunkt 280 °C till 285 °C
Kemiskt namn eller material Iron(III) chloride hexahydrate
Smältpunkt 37 °C
pH 1.8
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.82
Linjär formel FeCl3·6H2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4019
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, glycerol, metanol, eter och aceton. Olöslig i etylacetat.
Formel vikt 270,30 (162,21 Vattenfattig)
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.