Läs mer
Järn(III)kloridhexahydrat, 97 %
Description
Järn(III)kloridhexahydrat används för att framställa organiskt mallformade järnfosfater. Det används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarinprocess för framställning av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort. Det spelar en viktig roll i fotogravering och fotografering som etsningsmedel. Det är användbart som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier. Det är användbart vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror och även i Trinder-fläcktestet för att detektera salicylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Järn(III)kloridhexahydrat används för att framställa organiskt mallade järnfosfater. Det används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarinprocess för framställning av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort. Det spelar en viktig roll i fotogravering och fotografering som etsningsmedel. Det är användbart som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier. Det är användbart vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror och även i Trinder-fläcktestet för att detektera salicylsyror.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, glycerol, metanol, eter och aceton. Olösligt i etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, natrium- och natriumoxider och kalium.
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 280 °C till 285 °C |
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Smältpunkt | 37 °C |
| pH | 1.8 |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | FeCl3·6H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,4019 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, glycerol, metanol, eter och aceton. Olöslig i etylacetat. |
| Formel vikt | 270,30 (162,21 Vattenfattig) |
| Show More |
Safety and Handling
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.