Läs mer
Järn(III)kloridhexahydrat, ACS, 97,0–102,0 %
Produktkod. 11351839
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351839 250 g 250g
11331839 25 g 25g
11341839 1 kg 1kg
11420290 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11351839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012497.30
 Begränsad artikel
I lager
Används för att framställa organiskt mallade järnfosfater. Används även för avloppsbehandling av industriavfall, kloridhydrometallurgi. Användbar vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxysmörsyror och även i Trinder-punkttestet för att upptäcka salicylsyror. | CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270,29 g/mol
Järn(III)kloridhexahydrat används för att framställa organiskt mallformade järnfosfater. Det används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarinprocess för framställning av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort. Det spelar en viktig roll i fotogravering och fotografering som etsningsmedel. Det är användbart som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier. Det är användbart vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror och även i Trinder-fläcktestet för att detektera salicylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden:
  • Används för att framställa organiskt mallade järnfosfater
  • Används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarin) process för produktion av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort
  • Spelar en viktig roll inom fotogravering och fotografering som etsningsmedel
  • Används som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier.
  • Används även vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror, i Trinder-fläcktest för att detektera salicylsyror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-77-1
Molekylformel Cl3FeH12O6
Molekylvikt (g/mol) 270.29
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kokpunkt 280 °C till 285 °C
Kemiskt namn eller material Iron(III) Chloride Hexahydrate
Smältpunkt 37 °C
Färg Brun-Gul
Fysisk form Lump
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97,0 till 102,0 %
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, alkohol, eter, aceton. Löslig i vatten, alkohol, glycerol, metanol, eter och aceton. Olöslig i etylacetat.
Formel vikt 270,30 (162,21 Vattenfattig)
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Gulbrun bula
Densitet 1,820 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.