Läs mer
Iron(III) chloride hexahydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 15111993 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15111993 1 kg 1kg
15101993 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15111993 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0175.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Meets ACS Specifications
Kemiska identifierare
CAS 10025-77-1
Molekylformel Cl3FeH12O6
Molekylvikt (g/mol) 270.29
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Iron trichloride hexahydrate , Ferric chloride hexahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kokpunkt 280°C to 285°C (1013 hPa)
Smältpunkt 37°C
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 97.0 to 102.0%
UN-nummer 3260
IUPAC-namn iron(3+) hexahydrate trichloride
Förpackning Plastic bottle for solids
Densitet 1.82 g/cm³ (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).