Läs mer
Iron(III) chloride hexahydrate, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) chloride hexahydrate |
| CAS | 10025-77-1 |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | Cl3FeH12O6 |
| MDL-nummer | MFCD00149712 |
| Synonym | Ferric chloride hexahydrate; Iron trichloride |
| Löslighetsinformation | Soluble in water: 920g/L at 10°C |
| InChI-nyckel | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| IUPAC-namn | iron(3+) hexahydrate trichloride |
| Visa mer |