Läs mer
Järn(III)kloridhexahydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11492664 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492664 5 kg 5kg
11482664 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492664 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1020/65
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10025-77-1
Molekylformel Cl3FeH12O6
Molekylvikt (g/mol) 270.29
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kokpunkt 280 °C
Smältpunkt 37 °C
Färg Gult
pH 2
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 270,29 g/mol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P313-Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride