Läs mer
Järn(III) kloridhexahydrat, puriss. p.a., Solstice
Produktkod. 15693300 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15693300 6 x 1 kg Paket med 6
15673300 250 g 250g
15663300 1 kg 1kg
15683300 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15693300 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312326X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11940.00 SEK
    10945.13 SEK / Paket med 6
    Save 994.87 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-04-2027
Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-77-1
Molekylformel Cl3FeH12O6
Molekylvikt (g/mol) 270.29
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Solid
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel FeCl3 · 6H2O
UN-nummer UN3260
Formel vikt 270.3
Procent renhet ≥99%
Kvalitet puriss. pa
Ångtryck 1 mmHg (194 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.